Learn More
Justrite™ Serbatoio con stantuffo in acciaio giallo
Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o rischi di esposizione per gli operatori. Il serbatoio con stantuffo in acciaio giallo è realizzato in Ryton™ e ottone.
Marca: Justrite™ 10118
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dispense flammable liquids and solvents safely, without waste or exposure
- Made of chemically resistant Ryton™ and brass
- Base is designed to leave less liquid in the bottom between refills
Specifica
1 qt. | |
Giallo | |
Ryton e ottone | |
143 mm |
1 quarto | |
Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione | |
127 mm (Dasher) | |
184 mm |