missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YM-90709, MedChemExpress

Codice prodotto. 16420458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16420458

Marca: Medchem Express HY19969

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress YM-90709 is a novel IL-5 inhibitor which selectively blocks the binding of IL-5 to the IL-5 receptor (IL-5R).YM-90709 potently inhibits the binding of [125I]-IL-5 to IL-5R on human peripheral eosinophils and eosinophilic HL-60 clone 15 cells with IC50 values of 1.0 and 0.57 μM.

YM-90709 is a novel IL-5 inhibitor which selectively blocks the binding of IL-5 to the IL-5 receptor (IL-5R).YM-90709 potently inhibits the binding of [125I]-IL-5 to IL-5R on human peripheral eosinophils and eosinophilic HL-60 clone 15 cells with IC50 values of 1.0 and 0.57 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico YM-90709
CAS 163769-88-8
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H21N3O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (173.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C12)(C)N3C2=CC4=NC5=CC=CC=C5N=C43
Molecular Weight (g/mol) 359.42
Peso formulazione 359.42
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato