Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yohimbine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10356450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10356450
Marke: Thermo Scientific Chemicals 141030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Yohimbine hydrochloride, CAS # 65-19-0, is an α2-adrenergic receptor antagonist, which blocks the central α2-adrenegic receptors in the brain. | CAS: 65-19-0 | C21H27ClN2O3 | 390.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Yohimbine hydrochloride is an indole alkaloid derived from the tree bark
  • It is an antagonist of α2-adrenergic receptors in the brain, reducing the effects of xylazine, which is an α2-adrenergic agonist
Applications
  • Yohimbine hydrochloride blocks the central α2-adrenegic receptors in the brain
  • It can reduce or eradicate effects of xylazine, which is an α2-adrenergic agonist
  • It can have an antidiuretic effect
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-19-0
Formula molecolare C21H27ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 390.91
Numero MDL MFCD00012674
InChI Key PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Sinonimo yohimbine hydrochloride, antagonil, yohimbe, yohimbine hcl, aphrodine hydrochloride, yohimbine monohydrochloride, unii-nb2e1yp49f, yohimbin hydrochloride usp, nb2e1yp49f
PubChem CID 6169
IUPAC Name methyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC=CC=C45)[C@@H]3C[C@H]12
Spezifikation
Materiale o nome chimico Yohimbine hydrochloride
Punto di fusione 285°C to 288°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 10300
Condizione di rotazione specifica +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance)
Rotazione specifica + 99
Peso formulazione 390.9
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yohimbine hydrochloride
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Sicherheitshinweis
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt