Learn More
Fisher BioReagents™ YPD Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marca: Fisher BioReagents™ BP2469-100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
4°C | |
Molecular genetics | |
Microbiology Media | |
100 g |
Powder | |
YPD Broth | |
Poly Pail |