Learn More
YSI™ Membrane kits
120.53€ - 139.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | YSI™ Model 556 |
---|---|
Tipo | Membrane Kit |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sonda | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sonda | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11984366
|
YSI™
605307 |
Oxygen/Temperature | Blue 2 mil. thickness membranes, 6 cap membranes and KCl solution | N/A | |||||
11900095
|
YSI™
605306 |
DO | Six 1.25 mil. cap membranes, KCl solution |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
YSI™ Model 556 | |
Membrane Kit |