Learn More
YSI™ Probe Service Kits for YSI Dissolved Oxygen Probes
For replenishing oxygen sensor on YSI Dissolved Oxygen Probes
Marca:  YSI™ 98095
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11988876
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Membrane Kits include 150 standard, 1mil PTFE membranes or 150 high-sensitivity, 0.5mil PTFE membranes, in 10 packs of 50
  • Membrane/KCI Kits include 30 standard or high-sensitivity membranes, 1 oz. (30mL) dropper bottle with KCI crystals for adding distilled water and a probe contour tool
  • For use with probes 13-299-43 (Model 5739), 13-298-80 (Model 5750), 15-176-50 (Model 5718), 13-298-16 (Model 5300 Biological Oxygen Monitor), and 13-298-56, -57, or -62 (Model 55 Handheld Dissolved Oxygen Meters)
Specifica
Specifica
Replenishing Oxygen Sensor on YSI™ DO Probe
30 High sensitivity membrane
Each
High Sensitivity Membrane Kit: 30 membranes, KCl
DO