Learn More
Thermo Scientific™ Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form
Codice prodotto. 15453835
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
51mm
62mm
77mm
Altezza (sistema metrico):
58mm
72mm
90mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15453835
Marca: Thermo Scientific™ 041289.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Zirconium Oxide
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 51mm
Altezza (sistema metrico) 58mm
Product Type Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form
Diametro (sistema metrico) base 34mm