Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 041276.KF
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15483825
  • 529.64€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Zirconium Oxide
100 mL
90mm
1 Piece
45mm
Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles