Learn More
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11388088
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate has been used for research in nanotechnology based applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103470-68-4
Formula molecolare C24H45O6Y
Molecular Weight (g/mol) 518.524
Numero MDL MFCD00070441
InChI Key AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
PubChem CID 15607674
IUPAC Name 2-ethylhexanoate;yttrium(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 518.16
Percent Purity 99.8%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Yttrium(III) 2-ethyl