Learn More
Labcon ZAP™ 1200 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1155-965-006-9
66.98 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.24700kg
Codice prodotto. 16613982
  • 75.60€ / pezzi 576
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Sterile
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1200 μL
Sterile
Not Autoclavable
88.9 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk./case
Yes
Rainin LTS
ZAP
Filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Flextop
96 tips/rack
Single-use
No
Polypropylene Resin