Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1152-800-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34470kg
Codice prodotto. 17517856
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • ZAP™ Aerosol Filter
  • Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
  • Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Wide Orifice, Bevel Point
Manufactured with 93% Renewable Energy
Universal Fit
ZAP