Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
107.00€ - 124.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 20 μL |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sterile |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.90 in. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16663962
|
Labcon
1143-965-006-9 |
96 Tips/Rack |
107.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16691923
|
Labcon
1143-225-000-9 |
96 Tips/Eclipse™ UNO Refill |
124.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits 20 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
20 μL | |
Sterile | |
1.90 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Yes | |
Rainin LTS | |
ZAP SLIK |
Filtered | |
Not Autoclavable | |
48.3 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |