Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1142-965-006-9
69.86 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.51500kg
Codice prodotto. 16653962
  • 130.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits 300 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
  • Ultra-low fluid retention
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
300 μL
Sterile
Not Autoclavable
55.6 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
96 Tips/Rack
Single-use
No
Polypropylene USP Class VI Resin
Filtered
Clear
2.18 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Flextop
Yes
Rainin LTS
ZAP SLIK