Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1142-225-000-9
103.33 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.44310kg
Codice prodotto. 16681923
  • 191.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits 300 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
  • Ultra-low fluid retention
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
300 μL
Sterile
Not Autoclavable
55.6 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-beam
96 Tips/Eclipse™ UNO Refill
Yes
Rainin LTS
ZAP SLIK
10, 50, 100 μL
Filtered
Natural
2.18 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handling
Flextop
RT
Single-use
Yes
Polypropylene Resin