Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Zardaverine |
Quantità | 50 mg |
Peso formulazione | 268.22 |
Percent Purity | >98% |