Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
Effectively remove salt and other molecules (40K MWCO) from samples and attain excellent protein recovery with ready-to-use Thermo Scientific Pierce Zeba desalting chromatography columns and plates, which feature a proprietary size-exclusion chromatography resin.
80.75€ - 716.00€
Specifica
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Tipo di colonna Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 40 kDa
Product Line Zeba™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Quantità Formato Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Formato Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11786436
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87764
25 Columns Spin Column 75 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10754347
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87765
50 Columns Spin Column 75 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11796436
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87766
25 campioni, ciascuno da 70 a 200 ul Spin Column 0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10460875
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87767
50 campioni, ciascuno da 70 a 200 ul Spin Column 0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11706446
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87768
5 campioni, ciascuno da 200 a 900 ul Spin Column 2 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10329964
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87769
25 campioni, ciascuno da 200 a 900 ul Spin Column 2 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11716446
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87770
5 Columns Spin Column 5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10470875
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87771
25 campioni, ciascuno da 300 a 2000 ul Spin Column 5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11726446
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87772
5 Columns Spin Column 10 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10753007
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87773
25 Columns Spin Column 10 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11582521
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87774
2 Plates 96-well Filter Plate 96-well Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11592521
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
87775
4 Plates 96-well Filter Plate 96-well Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Quickly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with Thermo Scientific Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates (40K MWCO), which contain Zeba High-Performance Resin, a proprietary size-exclusion chromatography resin that offers excellent protein desalting and recovery in a centrifuge format.
Thermo Scientific Zeba Spin Desalting columns and plates (40K MWCO) are convenient, ready-to-use devices compatible with major automated liquid-chromatography systems or for manual syringe processing. The polypropylene columns have a 40K MWCO and contain a proprietary high-performance size-exclusion chromatography resin (Zeba High-Performance Resin) that offers excellent protein desalting and recovery in a centrifuge format. When using Zeba Micro Spin Desalting Columns, 40K MWCO, 75 μL, even very dilute (25 μg/mL) protein samples can be successfully processed to obtain greater than 95% retention (removal) of salts and other small molecules (<2000 MW), and good recovery of proteins and other macromolecules (>40,000 MW).
Zeba Spin Desalting Plates are polypropylene devices containing a proprietary high-performance size-exclusion resin for effective removal of salts and other small molecules (<2000 daltons) while providing excellent recovery for proteins >40,000 Da. They provide trouble-free desalting and buffer exchange for sample volumes ranging from 20 to 100 μL. This 96-well spin plate format enables more high-throughput processing.
The Zeba 96-well spin desalting plates require no resin dispensing or hydration and provide the same high protein recovery as spin columns with at least 95% removal of salts and other small molecules. One plate can process 96 small sample volumes (20 to 100 μL) in five minutes.
Benefits of Zeba Spin Desalting columns and plates include:
High recovery—low-binding resin maximizes protein recovery
Fast—no fraction screening or waiting for protein to emerge by gravity flow
Economical—great performance at lower cost than other commercially available cartridges
Easy-to-use—no cumbersome column preparation or equilibration
Flexible—available in spin columns and filter spin plates for a range of needs
Available Formats
Spin columns—75 μL, 0.5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL columns
96-well spin plates—pre-dispensed 96-well filter plates, compatible with centrifugation for manual or automated purification
Specifica
Specifica
Buffer Exchange, Protein
Size-exclusion, Proprietary Resin
40 kDa
Zeba™