Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Codice prodotto. 11803804 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11803804
Marca: Thermo Scientific™ N010099
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Expand the functionality of your Thermo Scientific™ high-content instrument
Add a wide range of magnifications using Carl Zeiss™ and Olympus™ Objective Lenses for Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers and the Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Objective Lens
Product Line Zeiss
Descrizione Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Da utilizzare con (apparecchiatura) ArrayScan HCA Readers
Tipo di lente Dry
Ingrandimento 40x (0.75NA)
Quantità Each