Learn More
ZEOprep™ SH (Thiol) Functionalized
Codice prodotto. 30049022 Sfoglia Tutto Zeochem Prodotti
Click to view available options
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
Codice prodotto. 30049022
Marca: ZEOprep 302095
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. THIOL Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The THIOL ligand makes an Ion Exchange material suitable for weak anion interactions.
  • SH (Thiol) functionalized for Ion Exchange separations
  • Idea for weak anion applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
Dimensione particelle 40 to 63 μm
Dimensione del poro 60 Å
Tecnica Chromatography
Quantità 5 kg
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Fase SH (Thiol) Functionalized
Forma particelle Irregular
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis