Learn More
ZVG™ zetForm™ W-folded Towels
These Folded Hand Towels with a full unfolding feature are made from high-quality, undyed tissue material that allow for hygienic hand drying. Their dot-to-dot embossing sets them apart from other products.
49.75€ - 133.00€
Specifica
Product Type | Towel |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 8.7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 22 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 12.6 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 32 cm |
Codice del prodotto | Marca | Strato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Strato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17883725
|
ZVG™
15532-01 |
2-ply |
49.75€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17863725
|
ZVG™
15536-01 |
3-ply |
133.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Skin-friendly folded towels dry hands quickly and reliably
- Particularly high absorbency of uncolored, robust recycled material
- Pleasantly soft tissue qualities creates a refreshing restroom climate
- Hygienic hand drying
- With point-to-point embossing
Note: Restroom systems in European washrooms are equipped with differently folded disposable towels.
Specifica
Towel | |
22 cm | |
32 cm | |
White |
8.7 in. | |
12.6 in. | |
Tissue | |
Single-use |