Learn More
Zinc 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol
Codice prodotto. p-7059075
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11314948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043903.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217.57 g/mol
Zinc 2-methoxyethoxide is used as catalyst component in oxirane polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129918-15-6
Formula molecolare C6H16O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 217.57
Numero MDL MFCD00156529
InChI Key SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc 2-methoxyethoxide
Colore Yellow
Densità 0.96 g/mL
Punti di ebollizione 124°C
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Formula lineare Zn(OCH2CH2OCH3)2
Quantità 25 mL
Numero UN UN1188
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water.
Peso formulazione 215.56
Forma fisica Liquid