Learn More
Fisherbrand™ Morsetto in lega di zinco
Per tenere i morsetti saldamente in posizione sull'impalcatura da laboratorio. I morsetti Fisherbrand™ in lega di zinco sono dotati di viti di serraggio rivestite con teste in plastica.
Marca:  Fisherbrand™ 9506/P
Codice prodotto. 10117184
  • 42.38€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For securely keeping clamps in place on laboratory scaffolding. Fisherbrand™ Zinc Alloy Bossheads come with plated clamping screws with plastic heads.
  • Per aste di un massimo di 16 mm di diametro
  • Disponibili in confezioni da 5
Specifica
Specifica
Confezione da 5
Lega di zinco
Per l'uso con asta di diametro fino a 16 mm
Morsetto
Viti di bloccaggio con testa in plastica
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Morsetto in lega di zinco > Includes: Plastic headed clamping screws