Learn More
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15482787
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 168106-25-0
Formula molecolare C4F12N2O8S4Zn
Molecular Weight (g/mol) 625.651
Numero MDL MFCD16621474
InChI Key QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
IUPAC Name zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto di fusione 143°C to 147°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare [(CF3SO2)2N]2Zn
Quantità 250 mg
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
Peso formulazione 625.65
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide