Learn More
Zinc carbonate hydroxide, 58%, extra pure, powder, (53% Zn min.), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10022830
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc carbonate hydroxide
Nota nome (53% Zn min.)
CAS 5263-02-5
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 53% min. (Zn) (Complexometry)
Formula molecolare C2H6O12Zn5
Formula lineare 3Zn(OH)2·2ZnCO3
Numero MDL MFCD00011519
Indice di Merck 13, 10184
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
InChI Key UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC Name pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Molecular Weight (g/mol) 548.96
Peso formulazione 549.01
Percent Purity 58%
Grado Extra Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.39
Densità 4.3900g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc carbonate hydroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc carbonate hydroxide