Learn More
Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate, AAS, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050927
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11364697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039734.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38582-18-2
Formula molecolare C20H34O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 403.87
Numero MDL MFCD00035537
InChI Key KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
PubChem CID 170080
IUPAC Name zinc;4-cyclohexylbutanoate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate
Nota nome AAS
Punto di fusione 77°C to 80°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 439.91 (403.87 Anhydrous)
Forma fisica Powder