Learn More
Zinc iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15421007
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Zinc iodide is often used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to improve the contrast between the damage and intact composite.n conjunction with osmium tetroxide ZnI2 is used as a stain in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10139-47-6
Numero MDL MFCD00011299
Specifica
Punti di ebollizione 625°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Zinc iodide
Punto di fusione 446°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Formula lineare ZnI2
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10140
Informazioni di solubilità Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether
Peso formulazione 319.18
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.74 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc iodide