Learn More
Zinc naphthenate, ^=67% in mineral spirits (10% Zn)
Codice prodotto. p-7050824
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11318368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039554.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12001-85-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12001-85-3
Numero MDL MFCD00147699
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc naphthenate
Colore Colorless
Densità 1.01 g/mL
Punto d'infiammabilità >37.8° (100°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN1993
Forma fisica Liquid