Learn More
Zinc Nitrate, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568284
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10196-18-6
Formula molecolare H12N2O12Zn
Molecular Weight (g/mol) 297.48
Numero MDL MFCD00149889
InChI Key JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC Name zinc;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Nitrate
Nota nome 6-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 297.47
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 2.07kg
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.