Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 36°C |
Colore | White |
pH | 5.1 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 297.46g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc nitrate hexahydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.