Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Codice prodotto. 15677580
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Purum p.a., crystallized,≥99.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10196-18-6
Formula molecolare H12N2O12Zn
Molecular Weight (g/mol) 297.48
Numero MDL MFCD00149889
InChI Key JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc nitrate hexahydrate
Punto di fusione 38.9°C
Colore Colorless
Quantità 500 g
Formula lineare Zn(NO3)2 · 6H2O
Numero UN UN1514
IUPAC Name zinc(2+) hexahydrate dinitrate
Peso formulazione 297.49g/mol
Percent Purity ≥99% (KT)
Odore Weak
Imballaggio Poly Bottle
Aspetto Crystalline
Densità 2.06g/cm3