Learn More
Zinc perchlorate hexahydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317367
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Zinc perchlorate hexahydrate, efficiently catalyses the esterification between nearly equimolar amounts of carboxylic acids and alcoholsZinc perchlorate hexahydrate [Zn (ClO4) 2· 6H2O] was found to be a highly efficient catalyst for acylation of electron deficient phenols, sterically hindered alcohols and electron deficient and sterically hindered amines. Zinc (II) perchlorate hexahydrate has been found to be a new and efficient catalyst for conjugate addition of thiols to α, β-unsaturated ketones under solvent-free conditions at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-64-6
Formula molecolare Cl2H12O14Zn
Molecular Weight (g/mol) 372.362
Numero MDL MFCD00150370
InChI Key PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc perchlorate hexahydrate, perchloric acid, zinc salt, hexahydrate, 2clo4.zn.6h2o, zinc diperchlorate hexahydrate, zinc perchlorate 6h2o, zincperchloratehexahydrate, zinc 2+ hexahydrate diperchlorate, zinc perchlorate hexahydrate, reagent grade, zinc, ion zn2+ hexahydrate diperchlorate ion, zinc perchlorate hexahydrate trace metals basis 10g
PubChem CID 202253
IUPAC Name zinc;diperchlorate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc perchlorate hexahydrate
Punto di fusione 106°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Formula lineare Zn(ClO4)2·6H2O
Numero UN UN1481
Indice di Merck 14,10148
Informazioni di solubilità Soluble in water, alcohol
Peso formulazione 372.37 (264.28 Anhydrous)
Grado Reagent
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.5
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.25 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc perchlorate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc perchlorate hexahydrate