Learn More
BRAND™ Zinc and Polyethylene Coated Spring Clips
Polyethylene coating prevents scratching and helps to provide good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components such as pipes or tubing.
Marca:  BRAND™ 76025
Codice prodotto. 10109440
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Spring steel construction
  • Zinc and polyethylene coating prevent scratching
  • For use with mounting pipes and tubing and other cylindrial shaped components to walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Spring Steel
Zinc and polyethylene coating
19 mm
19 mm