Learn More
Zinc Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical J/8340/05
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
100mL, HDPE plastic bottle
Specifica
Colorless | |
100 mL | |
Liquid |
11291 | |
HDPE plastic bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Zinc solution 10 000 ppm
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.