Learn More
Zinc Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
pH | 1 |
CAS | 7779-88-6 |
Formula molecolare | N2O6Zn |
Numero MDL | 11291 |
Quantità | 500 mL |
Sinonimo | zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2 |
InChI Key | ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2] |
IUPAC Name | zinc;dinitrate |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.