Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
Zinc Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 100°C |
Colore | White |
pH | 4.4 to 6 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 5 kg |
Peso formulazione | 287.53g/mol |
Imballaggio | Plastic keg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc sulfate heptahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/