Learn More
Zinc sulfate monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10656124
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-19-7
Formula molecolare O4SZn·H2O
Molecular Weight (g/mol) 179.47
Numero MDL MFCD00149893
InChI Key RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
PubChem CID 62639
IUPAC Name zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc sulfate monohydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare ZnSO4·H2O
Indice di Merck 15, 10359
Informazioni di solubilità Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Peso formulazione 179.47
Percent Purity 99%
Identificazione Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/