Learn More
Zinc Sulfate Solution 0.05M (0.05N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Quantità | 6 Ampules |
Imballaggio | Ampoule |
Forma | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc sulfate 0.05M solution