Learn More
Zincon monosodium salt
Codice prodotto. p-7027476
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11451307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24256.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463.42 g/mol
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
Solubility
Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-22-3
Formula molecolare C20H16N4NaO6S
Molecular Weight (g/mol) 463.42
Numero MDL MFCD00064385
InChI Key IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
IUPAC Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoic acid;sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Zincon monosodium salt
Punto di fusione ∽203°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 3872699
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Peso formulazione 462.42
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zincon monosodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zincon monosodium salt