Learn More
Zirconium(IV) propoxide, ca. 70%, solution in 1-Propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770768
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) propoxide
Nota nome ca. 70%
Colore Amber to Colorless
Densità 1.0440g/mL
Punto d'infiammabilità 23°C
Intervallo percentuale saggio 27.0 to 29% (ZrO2)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare Zr(OCH2CH2CH3)4
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.044
IUPAC Name zirconium(4+) tetrakis(propan-1-olate)
Peso formulazione 327.57
Percent Purity ca. 70%
Forma fisica Slightly Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.