Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Jars
Spare Grinding Jar
1125.00€ - 7055.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15380964
|
RETSCH
01.462.0307 |
125 mL | For EMAX |
7055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10784563
|
RETSCH
01.462.0234 |
10 mL | For MM 301 Mixer mill |
1550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
14841631
|
RETSCH
01.462.0336 |
25 mL | For CryoMill |
2370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15390964
|
RETSCH
01.462.0312 |
50 mL | For EMAX |
5485.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10623011
|
RETSCH
01.462.0195 |
25 mL | For MM 200 Mixer Mill |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10636141
|
RETSCH
01.462.0194 |
10 mL | For MM 200 Mixer Mill |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Accessory
Specifica
Grinding Jar | |
Zirconium Oxide |