Learn More
Zirconium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 500 mL |
Colore | Colorless |
Numero MDL | 11303 |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zirconium solution 1000 ppm