Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Codice prodotto. 15447049
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15447049
Marca: Thermo Scientific™ J65730.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A potent and specific inhibitor of the protein kinase c-Raf
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent and specific inhibitor of the protein kinase c-Raf
CAS 208260-29-1
Formula molecolare C23H23N3O3
Peso formulazione 389.45
Sinonimo N-[5-(3-Dimethylaminobenzamido)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamide;
Sensibilità Light Sensitive
Product Type ZM-336372
Forma Solid