Learn More
ZNF169 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ZNF169 |
---|---|
Concentrazione | 0.31 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16804845
|
Proteintech
26344-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16894835
|
Proteintech
26344-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ZNF169 (Zinc finger protein 169) is a 603 amino acid nuclear protein that contains one KRAB domain and thirteen C2H2-type zinc fingers. ZNF169 is highly expressed in kidney and weakly expressed in spleen, liver, small intestine and heart, where it functions as a transcription regulator. The gene encoding ZNF169 maps to a region of human chromosome 9q22, which has been associated with many human diseases such as colon cancer, migraine auras, basal cell carcinoma, Gorlin syndrome and Extraskeletal myxoid chondrosarcoma.Specifica
ZNF169 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q14929 | |
169841, 67911 | |
ZNF169 Fusion Protein Ag23805 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF169 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
zinc finger protein 169, ZNF169 | |
Zfp169, ZNF169 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |