Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Marca: Medchem Express HY-B0655
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.Specifica
Zofenopril calcium | |
White | |
C22H22Ca0.5NO4S2 | |
SQ26991 | |
O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+] | |
448.58 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration |
81938-43-4 | |
Research | |
5 mg | |
DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
448.58 | |
99.56% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only