Learn More
Emma Safety Footwear Zolder XD Safety Shoes
Water-repellant oiled Nubuck uppers with internal steel toe protection and an exceptional 'sticky' grip, even on wet and greasy surfaces.
Marca:  Emma Safety Footwear MM51886640
Codice prodotto. 15978651
  • 161.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Oiled Nubuck
  • Heat Resistant Outsole
Specifica
Specifica
Zolder XD
Oiled Nubuck
40