Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
174.00€ - 238.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 500 cm2 |
N. per confezione | 1/Ea. |
Stile uscita | Stepped Hose Barb |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17124251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12993 |
0.8/0.45 μm |
195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17104251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12991 |
0.8/0.2 μm |
174.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17144251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12995 |
0.2/0.2 μm |
238.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17164251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12997 |
0.1/0.1 μm |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
Specifica
Hydrophilic PES | |
500 cm2 | |
Stepped Hose Barb |
Sterile | |
1/Ea. |