Single Use Controlled Environments Headwear
DuPont™ Cuffia ampia sterile con fascia elastica in Tyvek™ IsoClean™
Sottoposti a trattamento per la massima pulizia e sterilizzati con irradiazione gamma. La cuffia sterile con fascia elastica DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base d'acqua, leggeri, non pericolosi. Traspirante e a basso rilascio di fibre.
1 – 301132