man

Test

CAS RN 100-01-6

NH2NOO

CAS RN 100-01-6

IUPAC Name: 4-nitroaniline
Sinonimi: p-nitroaniline p-nitraniline 4-nitraniline
Peso molecolare (g/mol): 138.13
Formula molecolare: C6H6N2O2
InChi Key: TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Quantità 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Forma fisica 
  • (3)
  • (3)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)