accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-02-7

OHNOO

CAS RN 100-02-7

IUPAC Name: 4-nitrophenol
Sinonimi: P-nitrophenol paranitrophenol
Peso molecolare (g/mol): 139.11
Formula molecolare: C6H5NO3
InChi Key: BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Quantità 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Forma fisica 
  • (5)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)