Learn More
4-Nitrophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Nitrophenol |
Punto di fusione | 112°C to 115°C |
Colore | Yellow to Brown |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | O2NC6H4OH |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 06, 226 |
Fieser | 01,743; 02,297 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458108 | Certificato di analisi | 07/12/2023 | 157052500,157050050,157050051,157050010,157051000 |
B0149948 | Certificato di analisi | 14/11/2023 | 157052500,157050050,157050051,157050010,157051000 |
A0453503 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 157052500,157050050,157050051,157050010,157051000 |
A0402504 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 157052500,157050050,157050051,157050010,157051000 |
A0393846 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 157052500,157050050,157050051,157050010,157051000 |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Nitrophenol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H332-Nocivo se inalato.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31