accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-66-3

H3CO

CAS RN 100-66-3

IUPAC Name: anisole
Sinonimi: anisole fema number 2097 anizol hsdb 44
Peso molecolare (g/mol): 108.14
Formula molecolare: C7H8O
InChi Key: RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (5)
  • (6)
Grado 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (9)
  • (1)